Merck
C3041
Sigma-Aldrich
炭酸-重炭酸バッファー
capsule
別名:
炭酸バッファー溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
フォーム
capsule
品質水準
pH
9.3-9.9
溶解性
water, high purity: 1 capsule/100 mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
詳細
重炭酸バッファーのpHはたいていの場合、7.4に近いです。主要な小腸バッファーです。
アプリケーション
炭酸-重炭酸バッファーは、マイクロタイタープレートバイオフィルムアッセイやフローセルバイオフィルムアッセイに供試する凍結乾燥ヒト血漿サンプルの懸濁に使用されています。さらに、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)実施前のマイクロタイタープレートのコーティングバッファーとしても使用されています。
調製されたバッファーは、マルチウェルプレートやプラスチックチューブのタンパク質コーティングでの使用に適しています。
再構成
100 mLの脱イオン水に1カプセルの内容物を出し、溶解させます。1カプセルで、0.05 M炭酸-重炭酸バッファー100 mL(pH 9.6、25°C)が得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3041-50CAP:
C3041-BULK:
C3041-100CAP:
C3041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of biofilm formation in clinical isolates of Staphylococcus aureus
Cassat JE, et al.
Methods in Molecular Biology, 391(1), 127-144 (2007)
Yuki Noguchi et al.
Scientific reports, 10(1), 16268-16268 (2020-10-03)
In vivo pharmacokinetics (PK) studies using mice and monkeys are the main approaches for evaluating and predicting the PK of antibodies, and there is a strong demand for methods that do not require animal experiments. In this work, we focused
Ashfaq Ghumra et al.
PloS one, 6(1), e16414-e16414 (2011-02-10)
Rosetting is a Plasmodium falciparum virulence factor implicated in the pathogenesis of life-threatening malaria. Rosetting occurs when parasite-derived P. falciparum Erythrocyte Membrane Protein One (PfEMP1) on the surface of infected erythrocytes binds to human receptors on uninfected erythrocytes. PfEMP1 is
L von Gersdorff Jørgensen et al.
Journal of fish diseases, 40(12), 1815-1821 (2017-05-27)
The protective effect in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) of an experimental subunit vaccine targeting antigens in the parasite Ichthyophthirius multifiliis has been evaluated and compared to effects elicited by a classical parasite homogenate vaccine. Three recombinant parasite proteins (two produced
Mike Burrows et al.
BMC complementary and alternative medicine, 9, 49-49 (2009-12-02)
For almost 2000 years it has been recognized that aqueous extracts from pine cones possess medicinal properties beneficial for the treatment of a broad variety of diseases and conditions. In this report, the ability of an orally administered poly phenylpropanoid-polysaccharide
プロトコル
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.