Merck
P9187
Sigma-Aldrich
OPD
SIGMAFAST, peroxidase substrate, chromogenic, tablet
別名:
OPDペルオキシダーゼ基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
製品名
SIGMAFAST OPD, tablet
フォーム
tablet
品質水準
溶解性
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
アプリケーション
SIGMAFAST OPD(o-フェニレンジアミン二塩酸塩)錠は、酵素イムノアッセイ(EIA)でペルオキシダーゼ活性を検出するための可溶性基質として使用するために開発されました。OPDは、高感度を示すため、最適なEIA基板です。OPD利用EIAアプリケーションは、時限アッセイで読み取る、または、読み取りを遅らせるために希酸溶液で停止することができます。
SIGMAFAST OPDは、saliva- virus-like particles(VLP)binding assayで使用されています。また、ラット血清サンプル中のリツキシマブを検出するための酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)プレートの開発にも使用されています。
特徴および利点
SIGMAFAST OPDタブレットは、追加のバッファーや手順を必要とせずに活性型の基質溶液を調製できます。
注意
本基質は吸湿性、感光性があります。
再構成
1錠を20 mLの脱イオン水に溶解すると、そのまま使用可能なOPD(および尿素‐過酸化水素)含有バッファ-溶液が得られます。
OPDと過酸化尿素/バッファーのタブレット各1タブレットを水20 mLに溶解すると、基質溶液20 mL分としてそのまま使用できます。この方法でタブレットを溶解した場合、最終濃度は0.4 mg/mL OPD、0.4 mg/mL過酸化尿素、0.05 Mリン酸-クエン酸(pH 5.0)となります。タブレットはそれぞれ個別にホイル包装されています。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9187-BULK:
P9187-VAR:
P9187-50SET:
P9187-5SET:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elisa Lobato et al.
Ecology and evolution, 7(11), 3645-3656 (2017-06-16)
Oceanic islands share several environmental characteristics that have been shown to drive convergent evolutionary changes in island organisms. One change that is often assumed but has seldom been examined is the evolution of weaker immune systems in island species. The
Courtney Woolsey et al.
Nature immunology, 22(1), 86-98 (2020-11-26)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is responsible for an unprecedented global pandemic of COVID-19. Animal models are urgently needed to study the pathogenesis of COVID-19 and to screen vaccines and treatments. We show that African green monkeys (AGMs)
Eliana Spilioti et al.
Environmental geochemistry and health, 39(4), 821-833 (2016-07-23)
Spa resorts are known for thousands of years for their healing properties and have been empirically used for the treatment of many inflammatory conditions. Mud is one of the most often used natural materials for preventive, healing and cosmetic reasons
Jeffrey D Whitman et al.
Nature biotechnology, 38(10), 1174-1183 (2020-08-29)
Appropriate use and interpretation of serological tests for assessments of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) exposure, infection and potential immunity require accurate data on assay performance. We conducted a head-to-head evaluation of ten point-of-care-style lateral flow assays (LFAs)
Almahamoudou Mahamar et al.
Malaria journal, 16(1), 289-289 (2017-07-20)
Seasonal malaria chemoprevention (SMC) is a new strategy to reduce malaria burden in young children in Sahelian countries. It consists of the administration of full treatment courses of sulfadoxine-pyrimethamine plus amodiaquine to children at monthly intervals during the malaria season.
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
プロトコル
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.