Merck
P5412
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
別名:
1,2-ジアミノベンゼン, 1,2-フェニレンジアミン, OPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
606074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
o-フェニレンジアミン, tablet, 20 mg substrate per tablet
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
フォーム
tablet
bp
256-258 °C
mp
100-102 °C
蛍光検出
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI Key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
o-フェニレンジアミン不含塩基は、ELISAへの使用に適したペルオキシダーゼの基質です。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3 N HClまたは3 M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
o-フェニレンジアミンは、トランスフォーミング増殖因子(TGF-β)の検出および酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)による抗cTfRMAb-ScFv融合タンパク質の測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
o-フェニレンジアミン(o-PD)は、分光光度計を使用したセイヨウワサビペルオキシダーゼ(HRP)媒介酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)の強力な基質であり、o-PD酸化産物として2,3-ジアミノフェナジン(DAP)が生じます。
再構成
必要な濃度に合わせて1タブレットを0.05 Mリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0)で溶解してください(通常OPDは0.4 mg/mLで使用されます)。使用直前に、基質バッファー溶液100 mL当たり新しい30%過酸化水素40 μLを加えてください。タブレットはホイルで個別包装されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5412-VAR:
P5412-BULK:
P5412-50TAB:4548173950952
P5412-100TAB:4548173950945
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interleukin-13 Regulates Secretion of the Tumor Growth Factor-beta Superfamily Cytokine Activin A in Allergic Airway Inflammation
Hardy CL, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 42(6), 667-675 (2010)
Application of o-phenylenediamine as a fluorogenic substrate in peroxidase-mediated enzyme-linked immunosorbent assay
Mekler VM and Bystryak SM
Analytica Chimica Acta, 264(2), 359-363 (1992)
Receptor-mediated abeta amyloid antibody targeting to Alzheimer?s disease mouse brain
Zhou QH, et al.
Molecular Pharmaceutics, 8(1), 280-285 (2010)
Fu Ci Guo et al.
Diseases of aquatic organisms, 61(1-2), 175-178 (2004-12-09)
The course of Spironucleus barkhanus (Diplomonadida: Hexamitidae) infection in Atlantic salmon Salmo salar L. (Salmonidae) has 2 distinct phases, a blood phase and a tissue phase. To detect and quantify an infection, 3 parasitological techniques, namely Wet Mount Examination (WME)
Jonas R Knudsen et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-02)
The small molecule kinase inhibitor SBI-0206965 was originally described as a specific inhibitor of ULK1/2. More recently, it was reported to effectively inhibit AMPK and several studies now report its use as an AMPK inhibitor. Currently, we investigated the specificity
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.