Merck
P6912
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
別名:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
Beilstein:
3912045
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩, tablet, 5 mg substrate per tablet
品質水準
形状
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)は発色基質であり、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を利用して、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法で使用できます。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
アプリケーション
o-フェニレンジアミン二塩化水素化物は、ELISA(酵素結合抗体免疫吸着法)におけるパーオキシダーゼ担体として使用されています。
包装
1錠の総質量150 mg
再構成
必要な濃度に合わせて1タブレットを 0.05 Mリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0)で溶解してください(通常OPDは0.4 mg/mLで使用されます)。使用直前に、基質バッファー溶液100 mL当たり新しい30%過酸化水素40 μLを加えてください。タブレットはホイルで個別包装されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6912-50TAB:4548174005644
P6912-100TAB:4548174005637
P6912-5X100TAB:
P6912-BULK:
P6912-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mona O Mohsen et al.
Allergy, 77(1), 243-257 (2021-09-09)
SARS-CoV-2 caused one of the most devastating pandemics in the recent history of mankind. Due to various countermeasures, including lock-downs, wearing masks, and increased hygiene, the virus has been controlled in some parts of the world. More recently, the availability
Differential induction of pro- and anti-inflammatory cytokines in whole blood by bacteria: effects of antibiotic treatment.
Frieling JT, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 41, 1439-1443 (1997)
J T Frieling et al.
Cytokine, 6(4), 376-381 (1994-07-01)
measurement of baseline soluble interleukin 6 receptor (sIL-6R) and interleukin 6 (IL-6) levels in biological fluids in non-pathological conditions. Blood and urine were obtained from healthy volunteers. Cerebrospinal fluid (CSF) and synovial fluid (SF) were obtained from patients during spinal
Role of the carbohydrate recognition domains of mouse galectin-4 in oligosaccharide binding and epitope recognition and expression of galectin-4 and galectin-6 in mouse cells and tissues.
Markova V, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 18, 65-76 (2006)
C Rebouissou et al.
Blood, 91(12), 4727-4737 (1998-06-17)
Agonist antihuman gp130 transducer monoclonal antibodies (MoAbs) were used in SCID mice to grow myeloma cells whose survival and proliferation is dependent on gp130 transducer activation. The agonist anti-gp130 MoAbs neither bound to murine gp130 nor activated murine cells and
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.