Merck
P3804
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
chromogenic, tablet
別名:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
Beilstein:
3912045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩, tablet, 5 mg substrate per tablet
品質水準
フォーム
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)は発色基質であり、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を利用して、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法で使用できます。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
アプリケーション
o-フェニレンジアミン二塩酸塩は、次の用途で使用されています:
  • 特定の組換え抗原/タンパク質に対する免疫グロブリンG(IgG)抗体を検出するための間接酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)における発色性基質として
  • ヒトインターロイキン(IL)-17A、IL-23、およびIP-10を分析するためのサンドイッチELISAにおけるストレプトアビジン-西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)基質として
  • 血清中のMycobacterium bovisに対するIgGクラス抗体の測定のためのELISAにおける基質として
包装
1錠の総質量16 mg
再構成
必要な濃度に合わせて1タブレットを0.05 Mリン酸-クエン酸バッファー(pH 5.0)で溶解してください(通常OPDは0.4 mg/mLで使用されます)。使用直前に、基質バッファー溶液100 mL当たり新しい30%過酸化水素40 μLを加えてください。タブレットはホイルで個別包装されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3804-VAR:
P3804-50TAB:
P3804-100TAB:
P3804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H G Marco et al.
Peptides, 21(9), 1313-1321 (2000-11-10)
We have isolated a peptide from extracts of sinus glands from a South African spiny lobster species, Jasus lalandii, by high-performance liquid chromatography (HPLC) and identified it as a putative molt-inhibiting hormone (MIH) by (i) an in vitro assay with
Vilija Oke et al.
Arthritis research & therapy, 19(1), 139-139 (2017-06-18)
Interferon (IFN)-α is thought to have a pivotal role in systemic lupus erythematosus (SLE), and type III IFNs (IFN-λ) were recently also associated with SLE. In this study, we measured levels of IFN-α, IFN-λ1, and related cytokines, such as IL-17A
Joanne L Casey et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 421, 111-124 (2008-10-02)
Large repertoires of peptides displayed on bacteriophage have been extensively used to select for ligand-binding molecules. This is a relatively straightforward process involving several cycles of selection against target molecules, and the resulting ligands can be tailored to various applications.
Katherine A Deets et al.
eLife, 10 (2021-12-24)
The innate immune system detects pathogens and initiates adaptive immune responses. Inflammasomes are central components of the innate immune system, but whether inflammasomes provide sufficient signals to activate adaptive immunity is unclear. In intestinal epithelial cells (IECs), inflammasomes activate a
Zahra Hemati et al.
PloS one, 15(6), e0233695-e0233695 (2020-06-02)
Johne's disease (JD) is an infectious wasting condition of ruminants caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) in domestic livestock of every country that has been investigated. Controlling JD is problematic due to the lack of sensitive, specific, efficient, and
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.