Merck
M9410
Sigma-Aldrich
Nunc-Immuno MicroWell96ウェル固相化プレート
96 well MicroWell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96マルチウェルプレート, ELISAプレート, イムノアッセイプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
Nunc 442404
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
表面積
2.7 cm2
総容量
400 μL
ウェルの最大容量
400 μm
有効容積
350 μL
適合性
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
結合型
(MaxiSorp surface)
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc-Immuno 96 MicroWell固相化プレートは、定量的および定性的固相化プレートイムノアッセイ(ELISAなど)および結合アッセイへの使用を意図しています。
  • ウェルの縁は盛り上がっています
  • 結合の再現性が証明されています
  • 英数字オリエンテーションシステムです
  • 標準機器にフィットします
  • ご依頼があればバーコードをお付けします
表面処理:
  • PolySorp®表面処理、疎水性の分子に対し高い親和性を示します
  • MediSorp表面処理、 PolySorp とMaxiSorpの間の表面化学反応、血清含有サンプルのバックグラウンドシグナルが低く抑えられます
  • MaxiSorp表面処理、親水性領域と疎水性領域が混合している分子に対して高い親和性を示します
  • MultiSorp表面処理、親水性分子に対し高い親和性を示します
アプリケーション
Nunc-Immuno96 MicroWell固相化プレートは、ELISAなどの定量的および定性的固相化プレートイムノアッセイに使用されています。
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca J Lukac et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(6), 2155-2161 (2009-03-19)
Ferritin-iron has been shown to be as bioavailable as ferrous sulfate in humans. Thus, biofortification to breed crops with high ferritin content is a promising strategy to alleviate the global iron deficiency problem. Although ferritin is present in all food
Edward J Narayan et al.
Journal of thermal biology, 41, 72-76 (2014-04-01)
Extreme environmental temperature could impact the physiology and ecology of animals. The stress endocrine axis provides necessary physiological stress response to acute (day-day) stressors. Presently, there are no empirical evidences showing that exposure to extreme thermal stressor could cause chronic
Sangam Rajak et al.
Scientific reports, 10(1), 9102-9102 (2020-06-06)
We determined the role of cellular fibronectin (CFN) containing the alternatively spliced extra domain A (FN-EDA) in causing insulin resistance (IR) through toll-like receptor 4 (TLR4). Circulating FN-EDA level was evaluated in mouse and rat IR models. Specific anti-FN-EDA antibody
Cinzia Rizzo et al.
Malaria journal, 10, 206-206 (2011-07-29)
The Anopheles gambiae gSG6 is an anopheline-specific salivary protein which helps female mosquitoes to efficiently feed on blood. Besides its role in haematophagy, gSG6 is immunogenic and elicits in exposed individuals an IgG response, which may be used as indicator
Saeko Ando et al.
International journal of oncology, 58(2), 251-265 (2021-01-26)
The present study, to the best of our knowledge, is the first systematic study of the inhibitory effects of palmitoyl piperidinopiperidine (PPI; Japan Patent no. 5597427), on colon carcinogenesis. PPI exhibited marked growth inhibitory activity in several human colon carcinoma cell