Merck
D0632
Sigma-Aldrich
DL-ジチオトレイトール
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
別名:
(±)-ジチオトレイトール、rac-ジチオトレイトール、ジチオトレイトール, threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
white
mp
41-44 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
アプリケーション
general analytical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチオトレイトール(DTT)は、タンパク質およびアミノ酸システインに見られるジスルフィド(SH)還元剤です。ジスルフィド結合の還元は、6つのメンブレンリングを形成してチオール-ジスルフィド交換を開始することによります。βMEの約7倍の強度を持つ還元剤であるため、低濃度で効果を発揮します。
アプリケーション
DTTは以下に使用されています:
  • ウシミルクの主なアレルゲンである、αs1-カゼインの還元およびアルキル化における反応物質の1つとして。
  • 精子の脱膜化および再活性化のための培地の成分として。
  • バイオ触媒の活性部位を効果的に保護するチオールとしての酵素の安定化を維持するため。
  • スルフヒドリル基を有するN-エチルマレイミドの反応特異性を調べるための還元剤として。
  • プロテオミクス分析における、質量分析法向け溶液中タンパク質分解物として
  • タンパク質定量のためのバッファー成分として、洗浄バッファー、溶解バッファー、サンプルバッファー、およびタンパク質溶出バッファーを調製するため
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的 に還元します。SDS-PAGEのサンプルバッファーに加えることで、タンパク質のジスルフィド結合の還元に効果を発揮します。また、架橋剤であるN,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド結合を還元してポリアクリルアミドゲルのマトリックスを切り離す目的でも用いられます。2-メルカプトエタノールと比較して、刺激性および毒性が抑えられています。通常、2-メルカプトエタノールの使用濃度(5% v/v、700 mM)の7分の1濃度(100 mM)で効果を発揮します。
生物化学的/生理学的作用
ジチオトレイトール(DTT)は、化学的ペプチド合成およびチオールタンパク質の生化学的調製に幅広く応用されています。また、タンパク質フォールディングおよび酵素活性などのタンパク質化学の研究にも使用されています。DNA修飾を止めるための酵素安定剤としても機能します。DTTは、チオール-ジスルフィド交換反応を特異的に媒介することにより、生体分子の分子内または分子間ジスルフィド結合を完全に還元します。この反応は、チオールの形成とDTTの環状ジスルフィドをもたらします。
特徴および利点
  • 高品質DTT(HPLC≥98%)、(滴定≥99.0%)
  • 電気泳動、プロテオミクス分析に適している
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
飛沫防止のために手袋をお薦めしています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0632-5G:
D0632-5KG:
D0632-250MG:
D0632-50G:
D0632-10G:
D0632-10KG:
D0632-VAR:
D0632-1G:
D0632-100MG:
D0632-1EA:
D0632-100G:
D0632-25G:
D0632-100MG-KC:
D0632-BULK:
D0632-2G:
D0632-1KG:
D0632-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel C Marcus et al.
Auditory neuroscience, 1, 101-109 (1994-01-01)
Vestibular dark cell epithelium was isolated from the semicircular canal of gerbils to test the proposal that the sulfhydryl alkylating agent N-ethylmaleimide (NEM) inhibits K(+) secretion by this tissue and does so by reacting with a site in or near
O Linhart et al.
Reproduction (Cambridge, England), 124(5), 713-719 (2002-11-06)
This study investigated the effects of different environmental conditions on the motility parameters of paddlefish (Polyodon spathula) spermatozoa. Paddlefish spermatozoa demonstrated the following characteristics: (i) all spermatozoa were motile 10 s after activation with a velocity of 130-160 microm s(-1);
Florian Füssl et al.
mAbs, 11(1), 116-128 (2018-10-09)
Charge variant analysis is a widely used tool to monitor changes in product quality during the manufacturing process of monoclonal antibodies (mAbs). Although it is a powerful technique for revealing mAb heterogeneity, an unexpected outcome, for example the appearance of
R Quiles et al.
Clinical chemistry, 39(3), 500-503 (1993-03-01)
An automated method based on the principles of flow-injection analysis is proposed for the enzymatic determination of sodium ion in serum. The method relies on the activation of beta-galactosidase by the analyte. The features of the proposed method include linear
S Elsayed et al.
Scandinavian journal of immunology, 60(5), 486-493 (2004-11-16)
Alphas1-Casein (CAS1_BOVIN), the major allergen of cow's milk (CM), is widely used as hydrolysates in infant diet formulae and additive to other processed food items. To date, most of the reported B-cell epitope mapping were performed on polyethylene pins or
資料
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.