グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
~1 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
2.7-5.0
密度
1.04 g/mL at 20 °C
吸収
cut-off at 330 nm
適合性
in accordance for filter test
suitable for molecular biology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
アプリケーション
- 腸外植片の処理に
- 酵素測定のための鰓細胞のホモジネート調製に
- ウェスタンブロッティングのためのタンパク質電気泳動に
- トランスグルタミナーゼ活性に
- SDS-PAGEのためのサンプルバッファーに
- ウェスタンブロットにおける、単一核RNA配列決定のための溶解バッファー成分として
- 細胞溶解のためのタンパク質抽出バッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- BioUltraグレード - 1M DTT溶液、分子生物学に適している
- DNase、RNase、ホスファターゼ、およびプロテアーゼフリー
同等製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
43816-VAR:
43816-10ML:
43816-250ML:
43816-50ML:
43816-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bis-Trisゲルおよびバッファーは、従来のTris-Glycineゲルより優れたタンパク質分離法です。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.