グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
Saline-Sodium Citrate buffer, made with ultrapure water
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
solution
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト特異的Alu反復配列のin situハイブリダイゼーションでのハイブリダイゼーションバッファーとして
- サザンハイブリダイゼーション、マウスゲノムDNAのドットブロットおよびmicroRNAのノーザンブロッティングのメンブレンに対する洗浄バッファーとして
- L1レトロトランスポゾンの蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)でのインキュベーションバッファーとして
特徴および利点
- 便利なすぐに使用できる液体
- ハイブリダイゼーションで多目的利用されます。
構成
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S6639-6X1L:4548173211282
S6639-BULK:
S6639-VAR:
S6639-EW:
S6639-1L:4548173211275
S6639PROC:
S6639-PH:
S6639-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
プロトコル
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.