グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
濃度
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
適合性
suitable for DNA precipitation
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI Key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S7899-6X100ML:
S7899-VAR:
S7899-25ML:
S7899-1ML-KC:
S7899-25ML-KC:
S7899-100ML:
S7899-1ML:
S7899PROC:
S7899-500ML-PW:
S7899-1L:
S7899-BULK:
S7899-500ML:
S7899-1L-PW:
S7899-100ML-PW:
S7899-PH:
S7899-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .