Merck
71196
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~3 M in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3NaO2
CAS番号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
39021906
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
~3 M in H2O
テクニック
precipitation assay: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.0-8.0 (25 °C, 3 M in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.030
λ: 280 nm Amax: ≤0.024
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸ナトリウム溶液は以下の用途に使用されています:
  • DNAの抽出に
  • 逆架橋およびDNA精製に
  • 高純度プラスミド調製におけるGata6(GATA結合タンパク質6)cDNAの沈殿に
生物化学的/生理学的作用
酢酸ナトリウムは、固定ベースとして機能します。アシドーシスの患者におけるアシドーシスの調整に有用です。酢酸ナトリウムは、本来、血液透析用の透析液として使用されますが、心血管系の不安定性を引き起こすことが知られています。
その他情報
エタノ-ルによるDNA沈殿の基本的操作
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71196-BULK:
71196-100ML:
71196-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Derivation of extraembryonic endoderm stem (XEN) cells from mouse embryos and embryonic stem cells
Niakan KK, et al.
Nature Protocols, 8(6), 1028-1028 (2013)
An ultra-low-input native ChIP-seq protocol for genome-wide profiling of rare cell populations
Brind Amour J, et al.
Nature Communications, 6, 6033-6033 (2015)
Genome-wide mapping of DNase I hypersensitive sites in plants
Plant Functional Genomics, 71-89 (2015)
Sodium acetate infusion in critically ill trauma patients for hyperchloremic acidosis
McCague A, et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine , 19(1), 24-24 (2011)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 42-42 (1987)