製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
solid
自己発火温度
1112 °F
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.001% hevay metals (as lead)
≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 g/10 mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.035%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
適合性
suitable for electrophoresis buffers
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5636-1KG:
S5636-250G:
S5636-2KG:
S5636-VAR:
S5636-BULK:
S5636-5KG:
S5636-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)