Merck
303410
Sigma-Aldrich
酪酸ナトリウム
98%
別名:
酪酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COONa
CAS番号:
分子量:
110.09
Beilstein:
3629439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酪酸ナトリウムは、酪酸のナトリウム塩の形態です。また、腫瘍細胞の成長を阻害する天然化合物とされ、ヒト乳がん細胞株(MCF7)におけるその生物活性が調べられました。酪酸ナトリウムは、ヒト脊髄性筋萎縮症患者の治療に効果的な薬物となる場合があります。
酪酸ナトリウムは脂肪族ナトリウム塩であり、フェノールのアシル化試薬です。
アプリケーション
酪酸ナトリウムは、THF中で9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン(9-BBN)を用いて還元してブタナールを調製する際の反応物質として使用できます。また、還元酸化反応により、ブタナールボランおよびクロロクロム酸ピリジニウムに変換します。酪酸ナトリウムを種々のアルコールと反応させて、イオン液体ベースのクロロイミニウム試薬を用いた光延反応によりエステルが得られます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303410-BULK:
303410-500G:
303410-VAR:
303410-100G:
303410-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Exceptionally facile conversion of carboxylic acid salts to aldehydes by reductive oxidation with borane and pyridinium chlorochromate
Cha JS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(3), 325-326 (2001)
Acylation of phenols to phenolic esters with organic salts
Zhang Z, et al.
Green Chemistry, 24(24), 9763-9771 (2022)
Ionic Liquid Based Vilsmeier Reagent as a Substitute for Mitsunobu Reagent: Direct Conversion of Alcohols into Different Compounds under Ionic Liquid Conditions
Hullio AA and Mastoi GM
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 5(3), 57-57 (2013)
D Coradini et al.
International journal of cancer, 81(3), 411-416 (1999-04-21)
The potential clinical utility of sodium butyrate, a natural compound known to inhibit tumor-cell growth, is hampered by the difficulty of achieving effective in-vivo concentrations. The short half-life (about 5 minutes) of sodium butyrate results in rapid metabolism and excretion.
J G Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(17), 9808-9813 (2001-08-16)
Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive disease characterized by degeneration of the anterior horn cells of the spinal cord, leading to muscular paralysis with muscular atrophy. No effective treatment of this disorder is presently available. Studies of the