Merck
B103500
Sigma-Aldrich
酪酸
≥99%
別名:
1-プロパンカルボン酸, n-ブタン酸, エチル酢酸, プロピルぎ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
906770
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.43 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
824 °F
expl. lim.
10 %
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 10 g/L at 20 °C
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HDAC1(3065)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyric acid, also known as Ethylacetic acid, is a short-chain volatile fatty acid that is commonly used as a precursor in the synthesis of ethyl butyrate and butyl butyrate.
アプリケーション
酪酸は4-ヘプタノン調製の出発物質として使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B103500-VAR:
B103500-CH:
B103500-500ML:
B103500-2L:
B103500-60ML:
B103500-2.5L:
B103500-1L:
B103500-BULK:
B103500-250ML:
B103500-4L:
B103500-100ML:
B103500-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
イソ酪酸 puriss. p.a., ≥99.5%
Sigma-Aldrich
58360
イソ酪酸
酪酸 SAJ special grade, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
03-5300
酪酸
プロピオン酸 analytical standard
Supelco
94425
プロピオン酸
吉草酸 analytical standard
Supelco
75054
吉草酸
4-Heptanone
Davis R, et al.
Organic Syntheses, 47, 75-75 (1967)
Laura Pasqualucci et al.
Nature, 471(7337), 189-195 (2011-03-11)
B-cell non-Hodgkin's lymphoma comprises biologically and clinically distinct diseases the pathogenesis of which is associated with genetic lesions affecting oncogenes and tumour-suppressor genes. We report here that the two most common types--follicular lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma--harbour frequent structural
Butyric acid: applications and recent advances in its bioproduction
Ling J, et al.
Biotechnology Advances, 36, 2101-2117 (2018)
Lara A Skelton et al.
Physiological reports, 3(3) (2015-03-18)
The renal proximal tubule (PT) plays a major role in whole-body pH homeostasis by secreting H(+) into the tubule lumen. Previous work demonstrated that PTs respond to basolateral changes in [CO2] and [HCO3-] by appropriately altering H(+) secretion-responses blocked by
Luis Vázquez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 4, 6-6 (2016-02-24)
Problems derived from obesity and overweight have recently promoted the development of fat substitutes and other low-calorie foods. On the one hand, fats with short- and medium-chain fatty acids are a source of quick energy, easily hydrolyzable and hardly stored
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.