Merck
153745
Sigma-Aldrich
ヘキサン酸
≥99%
別名:
カプロン酸, 酸C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
773837
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
diethyl ether: easily soluble
ethanol: easily soluble
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
官能
pungent
SMILES記法
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサン酸は抵抗性プライミング誘導剤であり、トマト植物体を Botrytis cinerea(灰色かび病菌)から守ります。
アプリケーション
ヘキサン酸は、次の用途で使用できます。
  • ナノミセルから得たポリエチレングリコールを非ウイルス性遺伝子キャリアとして調製するために。
  • アミノ酸 L-ノルロイシンを合成する出発物質として。
  • Hβゼオライトベースの触媒を用いたアニソールのフリーデル-クラフツアシル化により4-メトキシフェニルヘキシルケトンを調製する際の反応物として。
  • 高伝電導性薄ポリピロールでコーティングしたアルミナ複合体粒子を調製する際に、テンプレートとして。−
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
153745-500ML:
153745-100G:4548173356587
153745-VAR:
153745-500G:4548173356594
153745-100ML:
153745-2.5ML:
153745-2.5G:4548173356570
153745-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Friedel-Crafts acylation of anisole with hexanoic acid catalyzed by Hβ zeolite-supported tungstophosphoric acid
Bai G, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(8), 5041-5048 (2015)
Enantioselective biocatalytic formal α-amination of hexanoic acid to l-norleucine
Dennig A, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(43), 8030-8033 (2018)
Buddhadev Layek et al.
Molecular pharmaceutics, 11(3), 982-994 (2014-02-07)
Gene therapy holds immense potential as a future therapeutic strategy for the treatment of numerous genetic diseases which are incurable to date. Nevertheless, safe and efficient gene delivery remains the most challenging aspects of gene therapy. To overcome this difficulty
Hexanoic acid and polyethylene glycol double grafted amphiphilic chitosan for enhanced gene delivery: influence of hydrophobic and hydrophilic substitution degree
Layek B, et al.
Molecular Pharmaceutics, 11(3), 982-994 (2014)
Formation of ultrathin polypyrrole (PPY) films on alumina particles using adsorbed hexanoic acid as a template.
Cho G, et al.
Langmuir, 16(10), 4424-4429 (2000)