安全性情報
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
別名:
Hexanoic acid, Caproic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-550-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
380 °C
有効性
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
206 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
吉草酸 ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸
酪酸 ≥99%
Sigma-Aldrich
B103500
酪酸