Merck
21529
Supelco
ヘキサン酸
analytical standard
別名:
カプロン酸, 酸C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
773837
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能
pungent
SMILES記法
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexanoic acid is a six-carbon saturated fatty acid found naturally in oils and animal fats as well as produced by certain anaerobic bacteria. It has been widely used in industrial applications such as perfumes, medicine, food additives, lubricating grease, tobacco flavor, rubber, and dyes.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
Hexanoic acid may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In Dortyol yerli orange juices by high performance liquid chromatography method
  • In Lomatogonium rotatum, a herbal medicine sample using acridone-9-ethyl-p-toluenesulfonate (AETS) as a fluorescence derivatization reagent by high performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21529-VAR:
21529-5ML:4548173360317
21529-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
デカン酸 analytical standard
Supelco
21409
デカン酸
イソ酪酸 analytical standard
Supelco
46935-U
イソ酪酸
プロピオン酸 analytical standard
Supelco
94425
プロピオン酸
イソ酪酸 certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
96499
イソ酪酸
ミリスチン酸 analytical standard
Supelco
70079
ミリスチン酸
酢酸 analytical standard
Supelco
71251
酢酸
ドデカン酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1580
ドデカン酸
HPLC-APCI-MS determination of free fatty acids in Tibet folk medicine lomatogonium rotatum with fluorescence detection and mass spectrometric identification.
Li Y, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 29(18), 2741-2751 (2006)
Mohamed El-Far et al.
Frontiers in immunology, 12, 664371-664371 (2021-05-04)
Despite the success of antiretroviral therapy (ART), people living with HIV (PLWH) are still at higher risk for cardiovascular diseases (CVDs) that are mediated by chronic inflammation. Identification of novel inflammatory mediators with the inherent potential to be used as
Determination of volatile, phenolic, organic acid and sugar components in a Turkish cv. Dortyol (Citrus sinensis L. Osbeck) orange juice.
Kelebek H and Selli S
Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(10), 1855-1862 (2011)
A biosynthetic pathway for hexanoic acid production in Kluyveromyces marxianus.
Cheon Y, et al.
Journal of Biotechnology, 182, 30-36 (2014)
A C Schoots et al.
Journal of chromatography, 164(1), 1-8 (1979-09-11)
A fast and reliable procedure for gas chromatographic profiling of components in ultrafiltrated uremic serum has been developed, using glass capillary columns. Sample pretreatment consists of ultrafiltration, evaporation and silylation. Some twenty components are identified by electron-impact and chemical ionization