Merck
51262-U
超高性能手締め型フィッティング
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
別名:
High Pressure HPLC Fittings
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
包装
pkg of 10 ea
適合性
for use with (1/16" tubing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
画期的なUpchurch超高性能フィッティングの製品ラインは、極端な温度と圧力に耐えるように設計されています。このフィッティング製品ラインは、ますます厳しくなる、今日の高性能分析システムに対する要件を満たすのに最適です。このフィッティングは、外径1/16"(1.6 mm)および1/32"(0.8 mm)のチューブに使用する10/32手締め型です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)