安全性情報
Z227250
Supelco® PEEKフィッティング
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
別名:
PEEK Fitting
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
品質水準
包装
pkg of 5 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1/16インチチュ-ブ接続用の生体試料適合性フィッティング
特徴および利点
耐圧6000 psi(420 kg/cm2)
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1