安全性情報
57654
Upchurch製PEEK手締めフィッティング
10-32 nut and ferrule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK nut and ferrule
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc F300X
内径
0.0625 in. (1.5875 mm)
フィッティング
10-32 nut and ferrule
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一体型接続金具55067-Uは、フェルールが受け入れポートに固定されず床に落ちても見つけやすいので便利に使用できます。2部品構造の接続金具にはフェルールが別々に付いているため、ユニット全体ではなくフェルールを交換するだけで済みます。Upchurch PEEK Fingertight接続金具は外径1/16インチのチューブに使用され、6,000 psi (420 kg/cm2)まで使用できます。
アプリケーション
Upchurch PEEK fingertight fitting may be used in μ-digestion capillary protease column during two-dimensional (2-D) HPLC analysis. It may also be used as an interface component in capillary electrophoresis inductively coupled plasma mass spectrometer (CE-ICP-MS).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Application of capillary electrophoresis interfaced to double focusing sector field ICP-MS for nuclide abundance determination of lanthanides produced via spallation reactions in an irradiated tantalum target.
Day, Jason A., et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 15, 1343-1348 (2000)
Characterization of femtomole levels of proteins in solution using rapid proteolysis and nanoelectrospray ionization mass spectrometry.
Blackburn, R. Kevin, and Robert J. Anderegg.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 8, 483-494 (1997)