安全性情報
Z226661
PEEK製チューブ
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
別名:
PEEK チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
パラメーター
6000 psi max. pressure
L × 外径 × 内径
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)チューブは、HPLCシステムのさまざまな場所でステンレス製チューブの代わりに広く使われるようになりました。金属錯化剤や特定の生化学化合物を取り扱う際など、サンプルと金属部品との接触を回避しなければならない場合に特に有用です。PEEKチューブにはその他にも以下のような利点があります:柔軟性、切りやすさ、非常に高い機械的安定性と化学的適合性、100 °Cまで使用できる。テトラヒドロフラン(THF)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、塩化メチレン、濃硝酸、および濃硫酸はPEEKチューブとは併用できません。弊社の1/16 in. PEEKチューブは、内径がすぐに分かるように色分けされています。長さ3 m。
アプリケーション
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)接続チューブは、溶媒ホルダーとして、連続的に流入するサンプル溶液に沈んだ状態での送液ダクトとして、希釈分析物の連続流微量抽出(CFME)と呼ばれる液・液微量抽出法において、使用される可能性があります。 また、150~300°Cでの酸化亜鉛の溶解性を測定するための実験におけるフロースルーセルでも使用される可能性があります。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
New measurements of the solubility of zinc oxide from 150 to 350 C.
Pascale B
Journal of Solution Chemistry, 31 (12), 947-973 (2002)
Liu et al.
Analytical chemistry, 72(18), 4462-4467 (2000-09-29)
A novel liquid-liquid microextraction method, that we have termed continuous-flow microextraction (CFME), is described. In a 0.5-mL glass chamber, an organic drop (1-5 microL) is held at the outlet tip of a polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing which is immersed in