安全性情報
8.00605
Propionic acid
for synthesis
別名:
Propionic acid, Methyl acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-176-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
485 °C (DIN 51794)
有効性
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 50.5 °C
密度
0.993 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8006050500:
8006059025:
IN28006050500:
8006059999:
8006052500:
8006050100:
US1800605/2500:
8006059500:
8006050000:
8006051000:
8006059190:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.