安全性情報
8.20557
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
for synthesis
別名:
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-745-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
17 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
510 °C
有効性
13400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-10.5 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-99 °C
転移温度
flash point 18 °C
溶解性
7 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体