Merck
8.05740
Sigma-Aldrich
2-メルカプトエタノール
for synthesis
別名:
β-メルカプトエタノール, 2-ヒドロキシエチルメルカプタン, BME, チオエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-464-6
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.69 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
295 °C
有効性
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat)
112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
18 %
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
転移温度
flash point 70.5 °C
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BMEはポリアクリルアミドゲル電気泳動の前にタンパク質ジスルフィド結合を還元するのに適しており、通常はSDS-PAGE用サンプルバッファーに5%の濃度で添加されます。分子間(サブユニット間)ジスルフィド結合の切断により、SDS-PAGE上でタンパク質のサブユニットがそれぞれ分離できるようになります。分子内(サブユニット内)ジスルフィド結合の切断により、各サブユニットを完全に変性させ、各ペプチドが二次構造の影響を受けずに鎖長に従って泳動するようにします。
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Georg Michlits et al.
Nature methods, 17(7), 708-716 (2020-06-10)
CRISPR-Cas9 screens have emerged as a transformative approach to systematically probe gene functions. The quality and success of these screens depends on the frequencies of loss-of-function alleles, particularly in negative-selection screens widely applied for probing essential genes. Using optimized screening