Merck
444203
Millipore
2-メルカプトエタノール
A disulfide-reducing agent.
別名:
β-メルカプトエタノール, 2-ヒドロキシエチルメルカプタン, BME, チオエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
品質水準
蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
18 %
反応適合性
reagent type: reductant
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
吸収
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A disulfide-reducing agent.
A disulfide-reducing agent. Reagent commonly used in organic synthesis (aborsorbance: ≤1.50 at 260 nm; ≤0.31 at 280 nm).
アプリケーション
BMEはポリアクリルアミドゲル電気泳動の前にタンパク質ジスルフィド結合を還元するのに適しており、通常はSDS-PAGE用サンプルバッファーに5%の濃度で添加されます。分子間(サブユニット間)ジスルフィド結合の切断により、SDS-PAGE上でタンパク質のサブユニットがそれぞれ分離できるようになります。分子内(サブユニット内)ジスルフィド結合の切断により、各サブユニットを完全に変性させ、各ペプチドが二次構造の影響を受けずに鎖長に従って泳動するようにします。
警告
Toxicity: Toxic (F)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
444203-250ML:
US2444203-250ML:
444203-ML:
試験成績書(COA)