Merck
M6250
Sigma-Aldrich
2-メルカプトエタノール
≥99.0%
別名:
β-メルカプトエタノール, 2-ヒドロキシエチルメルカプタン, BME, チオエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0%
bp:
157 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.69 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
expl. lim.
18 %
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メルカプトエタノールは、有機反応において還元剤として一般的に使用されるチオール化合物です
アプリケーション
2-メルカプトエタノールは、溶液中の生体化合物の酸化を遅延させるために広範に使用されています。
BMEはポリアクリルアミドゲル電気泳動の前にタンパク質ジスルフィド結合を還元するのに適しており、通常はSDS-PAGE用サンプルバッファーに5%の濃度で添加されます。分子間(サブユニット間)ジスルフィド結合の切断により、SDS-PAGE上でタンパク質のサブユニットがそれぞれ分離できるようになります。分子内(サブユニット内)ジスルフィド結合の切断により、各サブユニットを完全に変性させ、各ペプチドが二次構造の影響を受けずに鎖長に従って泳動するようにします。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6250-2ML-KC:
M6250-1L:4548173203102
M6250-900UL-KC:
M6250-2ML:4548173203126
M6250-500ML:4548173203133
M6250-VAR:
M6250-250ML:4548173203119
2540125:
M6250-100ML:4548173203096
M6250-2.5L:
M6250-900UL:4548173203140
M6250-BULK:
M6250-10ML:4548173318646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Establishment of 2-mercaptoethanol-dependent differentiated insulin-secreting cell lines.
Asfari M, et al.
Endocrinology, 130(1), 167-178 (1992)
Silver stain for proteins in polyacrylamide gels: a modified procedure with enhanced uniform sensitivity.
Morrissey JH.
Analytical Biochemistry, 117(2), 307-310 (1981)
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Manching Ku et al.
PLoS genetics, 4(10), e1000242-e1000242 (2008-11-01)
In embryonic stem (ES) cells, bivalent chromatin domains with overlapping repressive (H3 lysine 27 tri-methylation) and activating (H3 lysine 4 tri-methylation) histone modifications mark the promoters of more than 2,000 genes. To gain insight into the structure and function of
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.