Merck
G10601
Sigma-Aldrich
グリオキシル酸 一水和物
98%
別名:
オキソエタン酸, ホルミルギ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
92.05
Beilstein:
969535
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
100 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
InChI Key
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エナンチオ選択的なDiels-Alder環化付加反応の効果的な求ジエン体となるスルフィニルマレイン酸エステル類の合成に用いられています。Friedel-Crafts反応や縮合環化反応を起こして、それぞれ、ビス(ペンタメチルフェニル)酢酸とβ-カルボリンを生じます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G10601-10G:
G10601-VAR:
G10601-25G:
G10601-25KG:
G10601-10MG-KC:
G10601-100G:
G10601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paris Grant-Preece et al.
Food chemistry, 215, 292-300 (2016-08-21)
Glyoxylic acid is a tartaric acid degradation product formed in model wine solutions containing iron and its production is greatly increased by exposure to UV-visible light. In this study, the combined effect of sulfur dioxide, caffeic acid, pH and temperature
The Journal of Organic Chemistry, 57, 362-362 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3231-3231 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 109, 3378-3378 (1987)
Xi-Zhe Fu et al.
Food chemistry, 268, 431-440 (2018-08-02)
As a potential novel technique in the wine-making industry, ultrasound has received considerable attention. In this paper, a model wine system was constructed to investigate the effect of ultrasonic irradiation on the formation of xanthylium cation pigment derived from the