Merck
124737
Sigma-Aldrich
グリコール酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
ヒドロキシ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2COOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1209322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
0.00093 hPa ( 25 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
(169 °C 336 °F at 998 hPa)
mp
75-80 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
密度
(1,26 g/cm3 at 20 °C - OECD Test Guideline 109)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコール酸(ヒドロキシ酢酸)はα-ヒドロキシ酸です。グリコール酸溶液(濃度70%、pH範囲0.08~2.75)は、表層性のケミカルピーリング剤として広く使用されています乳酸および/またはグリコール酸(低分子量)の各種のオリゴマーまたはポリマーが調製されています。グリコール酸は、植物組織ベースのバイオセンサーおよび化学発光フローセンサーのどちらとしても使用可能な、植物組織を結合させたフローインジェクション化学発光バイオセンサーで測定することができます。
アプリケーション
グリコール酸(ヒドロキシ酢酸)は、PLGA-PEG-PLGAコポリマー(PLGA = ポリ(乳酸/グリコール、PEG = ポリエチレングリコール)の調製に使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>572.0 °F - (decomposition)
引火点(℃)
> 300 °C - (decomposition)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124737-100G:4548173959412
124737-25G:4548173957500
124737-12KG:4548173957494
124737-BULK:
124737-VAR:
124737-500G:4548173959429
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sima Shahabi et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 420616-420616 (2015-01-13)
Gamma irradiation is able to affect various structural and biological properties of biomaterials In this study, a composite of Hap/PLGA-PEG and their ingredients were submitted to gamma irradiation doses of 25 and 50 KGy. Various properties such as molecular weight (GPC)
?Plant Tissue-Based Chemiluminescence Flow Biosensor for Glycolic Acid?
Li B, et al.
Analytical Chemistry, 73(6), 1203-1206 (2001)
"A novel renewable plant tissue-based electrochemiluminescent biosensor for glycolic acid"
Zhu L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 98(2), 115-121 (2004)
N Wang et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 8(12), 905-917 (1997-01-01)
A series of oligomers or low molecular weight polymers of lactic and/or glycolic acid has been synthesized with different molar ratios of lactic to glycolic acid. These oligomers have been characterized with respect to oligomer composition, molecular weight, intrinsic viscosity
F F Becker et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 22(5), 463-465 (1996-05-01)
Seventy percent glycolic acid solutions are being commonly used as superficial chemical peeling agents. The pH of these solutions ranges from 0.08 to 2.75. The histologic effects of these various pH solutions on human skin have not been studied. The