Merck
364843
Sigma-Aldrich
グリコール酸エチル
98%
別名:
2-ヒドロキシ酢酸エチル, 2-ヒドロキシ酢酸エチルエステル, ヒドロキシ酢酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
104.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)CO
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
詳細
グリコール酸エチルは、エステルです。グリコール酸エチル及びその重水素化物のマイクロ波分光が報告されています。
アプリケーション
グリコール酸エチルは、医薬化合物及び農薬の調製の重要なビルディングブロックです。それは、下記のように使用することができます:
  • 2-フェロセニルフランの合成において出発試薬として
  • 酵素及びポリエチレングリコール(PEG)-修飾酵素によるα-ヒドロキシ酸の重縮合の間の基質として
  • ポリ(PDL-GA) コポリマーの合成において、酵素触媒を介して
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
364843-25G:
364843-5G:
364843-BULK:
364843-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polycondensation of a-hydroxy acids by enzymes or PEG-modified enzymes in organic media.
Ohya Y, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 32(2), 179-190 (1995)
Aldrichimica Acta, 23, 51-51 (1990)
Synthesis of ferrocenyl-substituted heterocycles: the beneficial effect of the microwave irradiation.
Puciova M, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59(1), 175-185 (1994)
Microwave spectrum, conformational equilibrium and Ab initio computations for ethyl glycolate.
Marstokk KM and M?llendal H.
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 46, 1183-1183 (1992)
Copolymers of ethyl glycolate and ?-pentadecalactone: Enzymatic synthesis and solid-state characterization.
Mazzocchetti L, et al.
Eur. Polymer J., 47(5), 942-948 (2011)