安全性情報
8.04104
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
for synthesis
別名:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4O3
CAS番号:
分子量:
76.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-180-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10.8 hPa ( 80 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
有効性
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
転移温度
flash point >300 °C (decomposition)
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.49 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - (decomposition)
引火点(℃)
> 300 °C - (decomposition)