certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1356734
APIファミリー
lactic acid
形状
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Quantitative analysis of four short-chain fatty acids and lactic acids by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with a UV detector from the supernatant of bacterial cultures
- Spectrophotometric determination of lactic acid at 390 nm in biological cultural and dairy products
アナリシスノート
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1215-1.5ML-PW:
PHR1215-3X1.5ML:
PHR1215-3X1.5ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
プロトコル
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)