Merck
L1250
Sigma-Aldrich
DL-乳酸
85 % (w/w), syrup
別名:
乳酸, 2-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1209341
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥85.0% (titration)
品質水準
形状
syrup
濃度
85 % (w/w)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
pKa (25 °C)
(1) 3.73, (2) 3.79 (L(+)-isomer)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
乳酸は、有機合成(接着剤の製造)における試薬として使用されます。革製品、織物、およびなめし革産業において使用されます。可塑剤、触媒、または酸性化剤として使用できます。乳酸は、タバコ製品の製造における香味料としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
動物において乳酸は、増殖中の細胞や、過激な運動などの嫌気的条件下で産生される代謝化合物です。乳酸は、酸化されてピルビン酸に戻ることができ、または、糖新生を介してグルコースへと変換されます。乳酸は、幾つかの哺乳類種や初期の脳発達において、神経によって優先的に代謝されます。
調製ノート
本製品は、水に混和性です(10% v/v)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L1250-1L:
L1250-500ML:
L1250-100ML:
L1250-BULK:
L1250-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Annabelle Olsson et al.
Journal of wildlife diseases, 49(3), 560-567 (2013-06-20)
Using a prospective, randomized study design we demonstrate that midazolam sedation minimizes acidosis compared with physical restraint in captive juvenile estuarine crocodiles during handling or noninvasive procedures at preferred body temperature. A dose of midazolam (5.0 mg/kg) was administered intramuscularly
Stephen Yiu Chuen Choi et al.
The Journal of pathology, 230(4), 350-355 (2013-06-05)
The common preference of cancers for lactic acid-generating metabolic energy pathways has led to proposals that their reprogrammed metabolism confers growth advantages such as decreased susceptibility to hypoxic stress. Recent observations, however, suggest that it generates a novel way for
Jan Martinussen et al.
Current opinion in biotechnology, 24(2), 124-129 (2012-12-26)
The ability of lactic acid bacteria to produce lactic acid from various sugars plays an important role in food fermentations. Lactic acid is derived from pyruvate, the end product of glycolysis and thus a fast lactic acid production rate requires
Eileen F O' Shea et al.
Current opinion in biotechnology, 24(2), 130-134 (2013-01-23)
Lactic acid bacteria (LAB) produce a wide variety of antimicrobial peptides (bacteriocins) which contribute to the safety and preservation of fermented foods. This review discusses strategies that have been or could be employed to further enhance the commercial application of
Paula Gaspar et al.
Biotechnology advances, 31(6), 764-788 (2013-04-10)
The lactic acid bacteria (LAB) are a functionally related group of low-GC Gram-positive bacteria known essentially for their roles in bioprocessing of foods and animal feeds. Due to extensive industrial use and enormous economical value, LAB have been intensively studied