Merck
252476
Sigma-Aldrich
乳酸 溶液
ACS reagent, ≥85%
別名:
2-Hydroxypropionic acid solution, DL-Lactic acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
5238667
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
85.0-90.0%
濃度
≥85%
85.0-90.0% in H2O
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
強熱残分
≤0.02%
屈折率
n20/D 1.4251
密度
1.209 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
乳酸溶液は、ポリ(乳酸)(PLA)/乳酸(LA)ブレンドの調製に使用され、PLAの生分解性を高めています。
その他情報
不定量の分子間エステル化反応生成物を含有。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252476-500G:
252476-VAR:
252476-1KG:
252476-2.5KG:
252476-100G:
252476-BULK:
252476-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
乳酸 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
乳酸
乳酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356734
乳酸
L-(+)-乳酸 BioXtra, ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
L6402
L-(+)-乳酸
L-(+)-乳酸 analytical standard
Supelco
46937
L-(+)-乳酸
Biodegradability of poly (lactic acid)(PLA)/lactic acid (LA) blends using anaerobic digester sludge
Lee JC, et al
Macromolecular Research, 24(8), 741-747 (2016)
A literature review of poly (lactic acid).
Garlotta D.
Journal of Polymers and the Environment, 9(2), 63-84 (2001)
Kwon et al.
Enzyme and microbial technology, 26(2-4), 209-215 (2000-02-26)
Batch fermentation studies were performed to evaluate the potentials of a complex nitrogen source, soybean, as an alternative to yeast extract for the economical production of lactic acid by Lactobacillus rhamnosus. An enzyme-hydrolysate of soybean meal, Soytone, with an adequate
Mauro Vasconi et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-01)
Processed fish roes are acquiring considerable importance in the modern food market, entering more and more often as an ingredient in food preparation and as caviar substitutes. In this study, we defined quality, traceability and safety issues related to processed
L (+) lactic acid fermentation and its product polymerization.
Narayanan N, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 7(2), 167-178 (2004)