Merck
W261106
Sigma-Aldrich
乳酸
85%, FCC
別名:
DL-乳酸, 2-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
90.08
FEMA番号:
2611
Beilstein:
1209341
欧州評議会番号:
4
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1061
アッセイ
85%
形状
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.25%
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
乳酸は乳製品の保存料および香料として広く使用されています。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W261106-VAR-K:
W261106-BULK-K:
W261106-SAMPLE:
W261106-10KG:
W261106-25KG-K:
W261106-1KG-K:
W261106-10KG-K:
W261106-1KG:
W261106-SAMPLE-K:
W261106-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 221-221 (2012)
Mohamed Ali Abdel-Rahman et al.
Biotechnology advances, 31(6), 877-902 (2013-04-30)
Fermentative production of optically pure lactic acid has roused interest among researchers in recent years due to its high potential for applications in a wide range of fields. More specifically, the sharp increase in manufacturing of biodegradable polylactic acid (PLA)
James Steele et al.
Current opinion in biotechnology, 24(2), 135-141 (2013-01-03)
It has been known since the 1960s that lactic acid bacteria are essential for the development of cheese flavor. In the ensuing 50 years significant research has been directed at understanding the microbiology, genetics and biochemistry of this process. This
Michael Hawkes et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 90(4), 605-608 (2014-03-05)
Severe malaria is frequently managed without access to laboratory testing. We report on the performance of point-of-care tests used to guide the management of a cohort of 179 children with severe malaria in a resource-limited Ugandan hospital. Correlation coefficients between
Stephen Yiu Chuen Choi et al.
The Journal of pathology, 230(4), 350-355 (2013-06-05)
The common preference of cancers for lactic acid-generating metabolic energy pathways has led to proposals that their reprogrammed metabolism confers growth advantages such as decreased susceptibility to hypoxic stress. Recent observations, however, suggest that it generates a novel way for