certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000143
traceable to USP 1374601
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
malic acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
644 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
131-133 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
397.4 °F
引火点(℃)
203 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1273-1G-PW:
PHR1273-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.