certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1643340
蒸気密度
5.18 (vs air)
APIファミリー
tartaric acid
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
797 °F
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1472-1G-PW:
PHR1472-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.