グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
transfection: suitable
溶解性
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
&ε; (減衰係数)
30 at 263 nm in H2O at 1 mM
蛍光検出
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI Key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- アガロースゲル中のDNA染色
- アポトーシスにおけるDNA変化の解析
- マイコプラズマの検出
- DNAのフォトフットプリンティング
- 細胞の免疫蛍光染色
DAPIは以下のことに使用されています:-
- 微生物コンタミネーションの迅速モニタリング
- クロモソームバンディング技術
- アポトーシス細胞の検出
- Bacillus subtilis DNAにおけるDisA(DNAインテグリティスキャニングタンパク質)の移動を追跡するための蛍光顕微鏡解析
- 成熟花粉粒の染色(0.5 mg/mL)
生物化学的/生理学的作用
注意
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9542-50MG-PW:
D9542-50MG:
D9542-10MG:
D9542-RSAMPLE:
D9542-1MG:
D9542-5MG-PW:
D9542-10MG-PW:
D9542-1MG-PW:
D9542-5MG:
D9542-VAR:
D9542-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
プロトコル
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
関連コンテンツ
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.