詳細
ファロイジンは、デスキャップマッシュルームAmanita phalloides(タマゴテングタケ)が産生するファロトキシンです。これは、アクチンと相互作用する環状ペプチドであり、ファロイジン中毒ラットを用いて最初に同定されました。これは、6位のトリプトファンと3位のシステインとの間に架橋を有する本質的に環状のヘプタペプチドです。ファロイジンのアミノ酸7の側鎖(γ-δ-ジヒドロキシロイシン)は修飾されやすいため、蛍光標識ファロイジン化合物を生成できます。
アプリケーション
蛍光ファロトキシンは、線維状のアクチンの同定に使用される場合があります。
ファロイジン-テトラメチルローダミンBイソチオシアネートは、以下の目的で使用されています。
ファロイジン-テトラメチルローダミンBイソチオシアネートは、以下の目的で使用されています。
- 線維状アクチン(F-アクチン)を染色するための免疫蛍光検査に
- 免疫細胞化学的分析および細胞化学的分析時に細胞を染色することに
- 蛍光顕微鏡のためにアクチン微小線維を標識することに
生物化学的/生理学的作用
ファロイジンはポリマーアクチンと相互作用しますが、オリゴマーまたはモノマー形とは相互作用しません。この相互作用は、解重合や分解に耐える非常に安定したアクチン線維につながります。ラットでは、この毒素は肝臓の出血による死亡を誘発し、細胞は異常なアクチンクラスター形成を示します。アクロジンに対するファロイジンの親和性は、蛍光標識ファロイジン化合物が誘導体化された後も有意に変化することはありません。これらの化合物は、真核細胞内のアクチン構造および組織化を研究するために使用できます。
重合体のFアクチンに結合して安定化させ、アクチンリッチ構造の機能を阻害する毒素です。
その他情報
混合異性体を含むことがあります
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P1951-0.1MG:
P1951-BULK:
P1951-.1MG-PW:
P1951-.1MG:
P1951-VAR:
P1951-.1MG-LBL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plant physiology, 155(2), 706-720 (2010-12-09)
Prenylation primarily by geranylgeranylation is required for membrane attachment and function of type I Rho of Plants (ROPs) and Gγ proteins, while type II ROPs are attached to the plasma membrane by S-acylation. Yet, it is not known how prenylation
PloS one, 5(11), e14154-e14154 (2011-01-07)
Mesenchymal and amoeboid movements are two important mechanisms adopted by cancer cells to invade the surrounding environment. Mesenchymal movement depends on extracellular matrix protease activity, amoeboid movement on the RhoA-dependent kinase ROCK. Cancer cells can switch from one mechanism to
Breast cancer (Tokyo, Japan), 26(5), 581-593 (2019-03-05)
Pseudopodia are actin-rich ventral protrusions associated with cell motility and cancer cell invasion. We previously applied our established method of using excimer laser cell etching to isolate pseudopodial proteins from MDA-MB-231 breast cancer cells. We later identified 14-3-3γ as an
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4498-4502 (1979-09-01)
A fluorescent derivative of phalloidin has been synthesized possessing high affinity to filamentous actin. This compound was used for visualization of actin-containing structures in eukaryotic nonmuscle cells. Due to its low molecular weight (1250), fixation for formaldehyde was sufficient to
The Journal of biological chemistry, 286(25), 22147-22159 (2011-04-23)
Flaviviruses include the most prevalent and medically challenging viruses. Persistent infection with flaviviruses of epithelial cells and hepatocytes that do not undergo cell death is common. Here, we report that, in epithelial cells, up-regulation of autophagy following flavivirus infection markedly
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.