Merck
P2141
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), powder
別名:
28-(2,3-dihydroxy-2-methylpropyl)-18-hydroxy-34-(1-hydroxyethyl)-23,31-dimethyl-12-thia-10,16,22,25,27,30,33,36-octazapentacyclo[12.11.11.03,11.04,9.016,20]hexatriaconta-3(11),4,6,8-tetraene-15,21,24,26,29,32,35-heptone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H48N8O11S
CAS番号:
分子量:
788.87
Beilstein:
4347460
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
ファロイジン from Amanita phalloides, ≥90%
由来生物
Amanita phalloides
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder
SMILES記法
CC(O)C1NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC1=O)C(=O)N4CC(O)CC4C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c5ccccc35
InChI
1S/C35H48N8O11S/c1-15-27(47)38-22-10-20-19-7-5-6-8-21(19)41-33(20)55-13-24(34(53)43-12-18(46)9-25(43)31(51)37-15)40-32(52)26(17(3)45)42-28(48)16(2)36-30(50)23(39-29(22)49)11-35(4,54)14-44/h5-8,15-18,22-26,41,44-46,54H,9-14H2,1-4H3,(H,36,50)(H,37,51)(H,38,47)(H,39,49)(H,40,52)(H,42,48)
InChI Key
KPKZJLCSROULON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ファロイジンは、デスキャップマッシュルームAmanita phalloides(タマゴテングタケ)により生成されるファロトキシンです。これはアクチンと相互作用する環状ペプチドであり、ファロイジン中毒ラットにおいて最初に同定されました。これは本質的に環状のヘプタペプチドであり、6位のトリプトファンと3位のシステインとの間に架橋があります。ファロイジンのアミノ酸7(γ-δ-ジヒドロキシロイシン)の側鎖は修飾しやすいため、この修飾により、蛍光標識されたファロイジン化合物を生成することができます。
アプリケーション
ファロイジンは、以下の用途に使用されています:
  • PEM緩衝液およびジメチルスルホキシド(DMSO)のサプリメントとして。
  • 薬物として。
  • F-アクチンを染色する免疫組織化学的検査に。
生物化学的/生理学的作用
ファロイジンは、オリゴマーや単量体の形ではなく、重合体のアクチンと相互作用します。この相互作用により、解重合や分解に耐性の非常に安定化されたアクチンフィラメントになります。この毒素は、ラットで肝出血による死を誘発し、細胞は異常なアクチンのクラスター化を示します。アクチンに対するファロイジンの親和性は、蛍光標識ファロイジン化合物を誘導体に変換した後、大幅には変化しません。これらの化合物は、真核細胞内のアクチンの構造と組織化の研究に使用できます。
重合体のFアクチンに結合して安定化させ、アクチンリッチ構造の機能を阻害する毒素です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
P2141-1MG-PW:
P2141-VAR:
P2141-BULK-LBL:
P2141-1MG:
P2141-1MG-LBL:
P2141-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas Pujol et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(26), 10364-10369 (2012-06-13)
Actin filaments play a fundamental role in cell mechanics: assembled into networks by a large number of partners, they ensure cell integrity, deformability, and migration. Here we focus on the mechanics of the dense branched network found at the leading
Yaqi You et al.
Biomaterials, 269, 120356-120356 (2020-11-16)
Epicardial placement of mesenchymal stromal cells (MSCs) is a promising strategy for cardiac repair post-myocardial infarction, but requires the design of biomaterials to maximise the retention of donor cells on the heart surface and control their phenotype. To this end
Fluorescent phallotoxin, a tool for the visualization of cellular actin.
Wulf E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(9), 4498-4502 (1979)
Marjolein B M Meddens et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 19(1), 180-189 (2013-01-26)
Podosomes are cellular adhesion structures involved in matrix degradation and invasion that comprise an actin core and a ring of cytoskeletal adaptor proteins. They are most often identified by staining with phalloidin, which binds F-actin and therefore visualizes the core.
Ilida Ortega et al.
Acta biomaterialia, 9(3), 5511-5520 (2012-11-08)
Corneal stem cell niches are located within the limbus of the eye and are believed to play an important role in corneal regeneration. These niches are often lost in corneal disease or trauma. Our work explores the design of artificial