Merck
A1304
Sigma-Aldrich
β-Amanitin
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H53N9O15S
CAS番号:
分子量:
919.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
β-アマニチン from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H53N9O15S/c1-4-16(2)31-36(60)41-11-28(53)42-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(50)7-22(20)45-38)9-23(33(57)40-12-29(54)46-31)43-37(61)32(17(3)27(52)14-49)47-35(59)26-8-19(51)13-48(26)39(62)24(10-30(55)56)44-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,45,49-52H,4,8-15H2,1-3H3,(H,40,57)(H,41,60)(H,42,53)(H,43,61)(H,44,58)(H,46,54)(H,47,59)(H,55,56)
InChI Key
IEQCUEXVAPAFMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-アマニチンは、アマトキシン類に属します。アマニチンは二環性オクタペプタイドでてきています。β-アマニチンはカルボキシル基を含み、酸性を示します。
アプリケーション
β-Amanita phalloides由来のアマニチンは以下の用途に用いられています。
  • 液体クロマトグラフィー-高分解能質量分析/質量分析(LC-HR-MS/MS)法を用いたβ-アマニチンの定量の際の校正標準として
  • キャピラリーゾーン電気泳動(CZE)による尿試料中のアマニチン濃度測定に
  • 液体クロマトグラフィー飛行時間型質量分析法による毒キノコ中のβ-アマニチンの分析に。
生物化学的/生理学的作用
キノコ(Amanita phalloides, タマゴテングダケ)の主たる毒性成分であり、真核生物のRNAポリメラ-ゼII, IIIを阻害しますが、RNAポリメラ-ゼI および細菌のRNAポリメラ-ゼは阻害しません。哺乳類のタンパク質合成を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
A1304-1MG:
A1304-1MG-LBL:
A1304-VAR:
A1304-1MG-PW:
A1304-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U Bermbach et al.
Biochemistry, 29(29), 6839-6845 (1990-07-24)
Poly-L-ornithine with an average molecular weight of 32K was reacted with beta-amanitin hydroxysuccinimide ester to form an amide-linked toxin conjugate. Loading of the polymeric chain with amanitin was high, corresponding to up to 35% of the total weight. To this
H H Maurer et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 689(1), 81-89 (1997-02-07)
GC-MS is the method of choice for toxicological analysis of toxicants volatile in GC while non-volatile and/or thermally labile toxicants need LC-MS for their determination. Studies are presented on the toxicological detection of the amphetamine-like anorectic clobenzorex in urine by
Ramadan A Abuknesha et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 379(5-6), 853-860 (2004-06-29)
Polyclonal antisera to beta-amanitin were generated in sheep and used to construct a competitive ELISA for measurement of the toxin in human serum and urine. The assay had a detection limit of about 80 pg mL(-1), a dynamic range of
H Faulstich et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 26(5), 491-499 (1988-01-01)
A monoclonal antibody, with high affinity against the mushroom toxin alpha-amanitin, was prepared. Administration of the Fab fragment of the monoclonal antibody to mice caused a 50-fold increase in alpha-amanitin toxicity. Electron micrographs showed normal appearance of hepatocytes but typical
Z Zhelev et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 28(11), 1360-1363 (1990-01-01)
The conjugates beta-amanitin-concanavalin A and phallacidin concanavalin A were tested for direct cytotoxicity on L1210 lymphocytic leukemia cells by a combined in vitro-in vivo bioassay. Both conjugates exerted strong direct cytotoxicity on the tumour cells.