Merck
225827
Sigma-Aldrich
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナート
≥95%, for peptide synthesis
別名:
N-スクシンイミジルカルボナート, DSC, ジ(N-スクシンイミジル)カルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O7
CAS番号:
分子量:
256.17
Beilstein:
1499137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナート, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
imide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
InChI Key
PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナートは、HPLCによるアミノ化合物の定量に使用されています。
アプリケーション
N,N′-ジスクシンイミジルカルボナートは、以下の用途で使用される場合があります:
  • 後官能化を経て一級アミンをカップリングさせるポリマーブラシの反応性パターニング用の活性化試薬として。
  • さまざまな一級および立体障害の大きい二級アルコールのためのアルコキシカルボニル化試薬として(それにより、構造的に多様なカルバメートの合成が可能となります)。
  • チオリン脂質合成のカップリング剤として(生体膜を金表面に固定するためによく使用されます)。
チオール修飾DNAに対してヘテロ二官能性の切断可能なリンカーであるSVEC-(スクシンイミドビニルスルホニルエチル炭酸塩)を調製するためにも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225827-VAR:
225827-CH:
225827-1G:
225827-5G:
225827-BULK:
225827-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactive patterning via post-functionalization of polymer brushes utilizing disuccinimidyl carbonate activation to couple primary amines
Diamanti S, et al.
Polymer, 49(17), 3770-3779 (2008)
Chang-Juan Tao et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 115(3), 407-411 (2015-05-31)
To assess whether consensus guideline-based atlas-based auto-segmentation (ABAS) reduces interobserver variation and improves dosimetric parameter consistency for organs at risk (OARs) in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Eight radiation oncologists from 8 institutes contoured 20 OARs on planning CT images of 16
N, N?-Disuccinimidyl Carbonate: A Useful Reagent for Alkoxycarbonylation of Amines
Ghosh KA, et al.
Tetrahedron Letters, 33(20), 2781-2781 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 2781-2781 (1992)
N,N?-Disuccinimidyl carbonate as a coupling agent in the synthesis of thiophospholipids used for anchoring biomembranes to gold surfaces
Boden N, et al.
Tetrahedron, 54(38), 11537-11548 (1998)