Merck
431303
Sigma-Aldrich
プロピルホスホン酸無水物 溶液
≥50 wt. % in ethyl acetate
別名:
1-プロパンホスホン酸無水物 溶液, 2,4,6-トリプロピル-1,3,5,2,4,6-トリオキサトリホスホリナン-2,4,6-トリオキシド 溶液, PPACA, T3P®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21O6P3
CAS番号:
分子量:
318.18
Beilstein:
5079255
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
≥50 wt. % in ethyl acetate
屈折率
n20/D 1.418
bp
65 °C
密度
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピルホスホン酸無水物(T3P)は、反応性のn-プロピルホスホン酸環状無水物です。ペプチド合成に使用される、マイルドで低毒性なカップリング試薬です。T3PはさらにFriedländer環化反応において、促進剤および水スカベンジャーとしても機能します。カルボン酸およびアミドのニトリルへの変換、Weinrebアミドの生成、エステル合成、脱水、アルコールの酸化、イソニトリル合成、アルコールからのアルケンの合成、およびC-Cカップリング反応に使用されます。T3Pは、官能基耐性が幅広く、エピマー化が起こりにくく、副産物は水溶性であるなど伝統的な試薬よりも優れた利点があるため、生成物の純度および収率が高くなります。
アプリケーション
プロピルホスホン酸無水物は以下の研究に使用することができます。
  • 多核プラチナ抗がん剤のブリッジングリンカーとして使用される、ビスピリジンをベースとするリガンドの合成に対するカップリング剤。
  • アリールヒドラジンのマイクロ波アシストフッシャーインドール合成。
  • カルボン酸から酸アジドを直接合成する際の酸活性化剤。
  • クマリンのワンポット合成。
  • マイクロ波を利用した炭素環・複素環融合キノロンの合成。
  • カルボン酸からの1,2,4-オキサジアゾール、1,3,4-オキサジアゾール、1,3,4-チアジアゾールのワンポット合成。
  • ヒドロキシアミデーションおよびペプチドカップリングに対するカルボキシル基の活性化、ならびに、カルボン酸からヒドロキサム酸へのワンポット変換。
プロピルホスホン酸無水物(T3P)は、以下の用途に使用することができます:
  • ピルビン酸キナーゼM2(PKM2)の強力な活性化因子である3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-5-カルボキサミドの合成に対するアミノ酸カップリング試薬。
  • 置換ベンゾフラン化合物の合成におけるMycrobacterium tuberculosis(結核菌)の強力なDNAギラーゼB阻害因子。
  • マイクロ波照射下でのベンゾチアゾール、ベンゾキサゾール、ベンズイミダゾールの合成における触媒。
  • ベックマン転位によりケトキシムからアミドへ、および、アルドキシムからニトリルへの変換における触媒。
  • 芳香族・ヘテロ芳香族・脂肪族アルデヒドからニトリルへのワンポット変換における試薬。
法的情報
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431303-10ML:4548173285719
431303-2.5L:
431303-100ML:4548173332499
431303-50ML:4548173285702
431303-5KG:
431303-500ML:4548173308210
431303-BULK:
431303-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ech-Chahad, A. et al.
Tetrahedron Letters, 46(31), 5113-5113 (2005)
Michael G Apps et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (87)(87), doi:10-doi:10 (2014-06-05)
Amide coupling reactions can be used to synthesize bispyridine-based ligands for use as bridging linkers in multinuclear platinum anticancer drugs. Isonicotinic acid, or its derivatives, are coupled to variable length diaminoalkane chains under an inert atmosphere in anhydrous DMF or
Efficient propylphosphonic anhydride (T3P) mediated synthesis of benzothiazoles, benzoxazoles and benzimidazoles
Wen X, et al.
Tetrahedron Letters, 53(19), 2440-2443 (2012)
An efficient catalytic method for the Friedlander annulation mediated by peptide coupling agent propylphosphonic anhydride (T3P?).
Augustine JK, et al.
Tetrahedron Letters, 52(50), 6814-6818 (2011)
An efficient one-pot synthesis of coumarins mediated by propylphosphonic anhydride (T3P) via the Perkin condensation.
Augustine JK, et al.
Tetrahedron Letters, 55(33), 4422-4425 (2012)