製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
アプリケーション
peptide synthesis
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
InChI Key
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.