製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
165-175 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
InChI Key
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Novabiochem®ブランドは、in situ活性化のための高品質のカップリング試薬を幅広く提供しています。In situ活性化剤はハンドリングしやすく、立体障害のあるアミノ酸でも反応が速く、一般に副反応が起きにくいことから広く用いられています。
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.