Merck
776874
Sigma-Aldrich
K-Oxyma
97%
別名:
(ヒドロキシイミノ)シアノ酢酸エチル、カリウム塩, 2-シアノ-2-(ヒドロキシイミノ)酢酸エチルエステル、カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5KN2O3
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
141-147
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(/C(C#N)=N/[O-])=O.[K+]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
InChI Key
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
アプリケーション
  • 少なくともHOAtと同等の性能を持つHOBtおよびHOAtの非爆発性代替物
  • 立体的に難しいペプチド結合の形成ではHOAtの性能を上回ります
  • カルボジイミドを用いる液相・固相ペプチドカップリングに対応
  • フラグメント縮合反応ではHOBtよりエピマー化が少ない
  • K塩は、2-クロロトリチルなどの弱酸に不安定な樹脂上でのペプチドカップリングに特に有用です。アルカリ度が高いため樹脂からのペプチドの切断が最小限または皆無になります。
  • K塩の融点はOxymaPureより高くなります
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
776874-50G:4548173953724
776874-BULK:
776874-250G:4548173953717
776874-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subiros-Funosas; R. et al
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15, 9394-9403 (2009)
Mona M Agwa et al.
International journal of biological macromolecules, 162, 246-261 (2020-06-13)
Alzheimer's disease (AD) is neurological disorder characterized by dementia which causes severe problems with behavior, thinking and memory. Systemic administration of therapeutics to the central nervous system (CNS) is usually associated with very low efficiency due to presence of blood