product name
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物, ≥97.0% dry basis (T)
品質水準
アッセイ
≥97.0% dry basis (T)
形状
solid
組成
water, ~12%
反応適合性
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
溶解性
DMF: 0.1 g/mL, clear
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChI Key
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- γ-グルタミン酸の二量体由来のポリγ-グルタミン酸メチルエステル。
- アミドキシムと無水トリフルオロ酢酸または安息香酸誘導体との環状縮合によるオキサジアゾール。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
54802-INTR-F:
54802-10G-F:
54802-50G-F:
54802-VAR-F:
54802-250G-F:
54802-6X250G-F:
54802-BULK-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)