Merck
E6383
Sigma-Aldrich
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩
crystalline
別名:
EDC, N-エチル-N′-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド 塩酸塩, EDAC, EDC 塩酸塩, WSC 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
191.70
Beilstein:
5764110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
製品名
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド 塩酸塩, crystalline
フォーム
crystalline
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Peptide Synthesis
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
溶解性
H2O: ≤100 mg/mL
アプリケーション
advanced drug delivery
general analytical
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI Key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EDAC HClとしてよく知られる1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩は、アミド結合形成の促進に不可欠な役割を担うことから化学的および生化学的研究で幅広く使用されている強力な水溶性試薬です。ペプチド合成では、EDC HClはカルボキシル基とアミン基を介してアミノ酸をカップリングすることによって効果を発揮し、結果としてペプチド骨格を形成します。この機能は、特定の配列と機能性を有するペプチドを作成することにおいて特に有用です。
ペプチド以外では、EDC HClはハプテン(低分子量の免疫反応誘発性分子)を担体タンパク質に共有結合させることで免疫原の構造にも影響を及ぼして、ワクチンの研究に役立っています。EDAC HClの汎用性は、核酸を修飾できることによってさらに明らかになっており、5′リン酸基によるDNAおよびRNAの標識を可能にします。 この機能は、このような極めて重要な分子の可視化、追跡、および分析を容易にして核酸研究の発展に寄与しています。
さらに、EDAC HClは、生体分子のアミノ基反応性NHS-エステルをカルボキシル基に結合させる架橋剤として作用することにより、生体分子ブリッジとして機能します。この手法は、タンパク質接合に有用であることが分かっており、新しい特性と機能を持つハイブリッド分子の作成を可能にします。EDAC HClの基本的メカニズムにはカルボキシル基との反応が含まれ、これによりアミンパートナーを積極的に求める不安定中間体が形成されます。この反応の微妙なバランスは、効率的な接合を得るための条件の最適化が重要であることを強く示しています。EDAC HClの機能はN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)の補助によってさらに強化されて、中間体が安定化し、また2ステップでの接合手順が可能になります。この追加的機能は、特に複雑な生体分子を取り扱う際に、より優れた柔軟性と制御をもたらします。
アプリケーション
N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミド塩酸塩は、以下に使用されています:
  • 自己組織化単分子膜(SAM)上へのトリプシンの固定化
  • コラーゲンマトリックスの調製のための成分
  • ホスホエタノールアミン(PEt)結合セファロースの調製
生物化学的/生理学的作用
水溶性濃縮試薬。一般的に、EDACは、第一級アミンとのアミド結合用のカルボキシル活性化剤として利用されています。さらに、これはリン酸基と反応します。EDACは、ペプチド合成に使用されています;タンパク質を核酸に架橋します;例として免疫抱合体の調製が挙げられます。通常、EDACは緩衝液のない状態でpH 4.0~6.0の範囲で利用します。特に、アミンとカルボキシレート(カルボン酸塩)緩衝液は避けなければなりません。
特徴および利点
汎用性に優れ、幅広い実験および研究用途に応用可能
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Stomach,large intestine,lymph node
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E6383-VAR:
E6383-25G:
E6383-BULK:
E6383-5G:
E6383-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The phosphocholine-binding pocket on C-reactive protein is necessary for initial protection of mice against pneumococcal infection
Gang TB, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M112 (2012)
Andrzej S Pitek et al.
Biomaterials, 89, 89-97 (2016-03-08)
Plant virus-based nanoparticles (VNPs) are a novel class of nanocarriers with unique potential for biomedical applications. VNPs have many advantageous properties such as ease of manufacture and high degree of quality control. Their biocompatibility and biodegradability make them an attractive
Development and characterization of a collagen-based matrix for vascularization and cell delivery.
Ellis CE, et al
BioResearch Open Access, 4(1), 188-197 (2015)
Junhong Yan et al.
ACS sensors, 5(4), 1168-1176 (2020-03-20)
The ability to continuously measure concentrations of small molecules is important for biomedical, environmental, and industrial monitoring. However, because of their low molecular mass, it is difficult to quantify concentrations of such molecules, particularly at low concentrations. Here, we describe
Miaobo Ye et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 85, 153401-153401 (2020-11-17)
The Coronavirus disease 2019 pneumonia broke out in 2019 (COVID-19) and spread rapidly, which causes serious harm to the health of people and a huge economic burden around the world. In this study, the network pharmacology, molecular docking and surface