製品名
1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-3-エチルカルボジイミドメチオジド,
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
97-99 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20N3.HI/c1-5-10-9-11-7-6-8-12(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AGSKWMRPXWHSPF-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 架橋剤
以下の反応物質です:
- アミド結合形成(アミド化)架橋反応
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
165344-BULK:
165344-1G:4548173992761
165344-10G:4548173992754
165344-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック