C106402
N-シクロへキシル-N′-(2-モルホリノエチル)カルボジイミド メチル-p-トルエンスルホン酸
95%
別名:
4-[2-[(シクロヘキシルカルボンイミドイル)アミノ]エチル]-4-メチルモルホリニウムp-トルエンスルホナート, N-シクロへキシル-N′-(β-[N-メチルモルホリノ]エチル)カルボジイミド p-トルエンスルホン酸塩, CMC, CMC metho-p-トルエンスルホナート, モルホCDI
アッセイ
95%
フォーム
crystals
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+]2(CCOCC2)CCN=C=NC3CCCCC3
InChI
1S/C14H26N3O.C7H8O3S/c1-17(9-11-18-12-10-17)8-7-15-13-16-14-5-3-2-4-6-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14H,2-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C106402-1G:
C106402-BULK:
C106402-25G:
C106402-5G:
C106402-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック