フォーム
aqueous solution
品質水準
濃度
1%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
deep violet, purple
Amax
0.36-0.44 at 589-594 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クリスタルバイオレットは、皮脂性の汗の脂肪部分を深い紫色に染色します。クリスタルバイオレットは、血液指紋を増感するのにも使用可能です。この色素は、吸い込んだり、飲み込んだり、また皮膚を通じて吸収されたりすると有害であり、ヒトがこれに触れると癌、重度の眼の炎症の原因となるおそれがあります。
アプリケーション
- クリスタルバイオレットは、細菌を分類するためのグラム染色で一般的に使用されます。
- 生物医学用ポリマーへの細菌の付着の検出およびギムザ染色における哺乳動物組織のDNAの染色にも使用されています。
- アガロースゲル電気泳動でDNAを検出するための対イオン染色法の開発に成功裏に使用されています。
- 抗菌特性があるため、口腔カンジダ症、皮膚感染症、メチシリン耐性Staphylococcus aureusの治療における使用が促進されています。
- 細胞増殖アッセイ、遊走アッセイ、ボイデンチャンバーアッセイの染色剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
原理
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V5265-VAR:
V5265-500ML:
V5265-250ML:
V5265-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途について学びます。